Orders LinkContactUsLinkComponent
Phthalaldehyde 98+%
Phthalaldehyde 98+%
Glass bottle, 500 g
Catalogus # ACRO131085000
Giftig
Corrosief
Milieu
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Phthalaldehyde 98+%
Catalogus # ACRO131085000
CAS-nummer:  643-79-8
Phthalaldehyde 98+%
Phthalaldehyde 98+%
Glass bottle, 500 g
CAS-nummer:  643-79-8
Price
2 780,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
  • CAS-nummer:643-79-8
  • Formule:C₈H₆O₂
  • MDL-nummer:MFCD00003335
  • Molecular Weight:134.13 g/mol
  • Kokend Pt:83…84 °C (1hPa)
  • Smelten Pt:54…57 °C
  • Dichtheid:1,13 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:132 °C
  • Temperatuur bij opslag:Koelkast
  • EINECS:211-402-2
  • UN:2923
  • ADR:8,II
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Yellow Powder or crystals and/or lumps
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    54 to 58 °C
  • GC:
    ≥98.0 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 g
Specificaties