Corn oil
Glass bottle, 500 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:8001-30-7
- MDL-nummer:MFCD00130865
- Smelten Pt:-10 °C
- Dichtheid:0,92 g/cm³
- Flits Pt:>200 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear yellow Oily liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4730 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
- Acid value:≤0.5 mg KOH/g
- Peroxide value:≤5 meq O2/kg
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



