Buffer solution pH 10, carbonate buffer
10.00, ±0,02, Carbonaat, kleurloos, Plastic bottle, 2,5 L
CAS No.: 1332-57-6
MDL No.: MFCD00036143
Appearance: Clear colourless solution
Storage Temperature: Ambient
- Verpakking:Plastic bottle
- pH buffer soort:Carbonaat
- VPE:2,5 L
- Kleur:kleurloos
- pH-nauwkeurigheid:±0,02
- pH-waarde:10.00
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.