VWR® Basic, Overschoenen, Antislip
blauw, U*, 170 mm, 410 mm
Deze wegwerpoverschoenen zijn gemaakt van non-woven, gelamineerd PP-materiaal.
- Antislipzool
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
- Verkrijgbaar in wit en blauw
L×H: 410×170 mm
Gewicht: 60 g/m²
*Past altijd
: 10 stuks per bundel, 10 bundels per zak, 3 zakken per doos.
- Schoenmaat:U*
- Kleur:blauw
- Hoogte:170 mm
- Lengte:410 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.