Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes for Tubes
Storage Boxes for Tubes
5×10, geel, 140×86×55 mm
Catalogus # NEOL2-1941
Leverancier:   NEOLAB
Storage Boxes for Tubes
Catalogus # NEOL2-1941
Leverancier:  NEOLAB
Storage Boxes for Tubes
Storage Boxes for Tubes
5×10, geel, 140×86×55 mm
Price
11,64 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of PP, coloured.
  • Tight-closing hinged lid
  • Autoclavable at 121 °C
  • Good chemical resistance
Stackable storage boxes with 5×10 compartments accommodate vials up to 12 mm Ø with a max. height of 46 mm, such as HPLC vials, cryogenic vials, 1,5 and 2,0 ml microcentrifuge tubes.
Specificaties
  • Compartimenten:
    5×10
  • Uitw. b×d×h:
    140×86×55 mm
  • Kleur:
    geel
  • Seq:
    01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.