Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Flexibele afgiftebuis met retourdoseerventiel, PTFE, spiraal, lengte ca. 800 mm, met veiligheidshandgreep, voor Dispensette® S/S Organic 25, 50 en100 ml
N° de catalogue 613-5222
Fournisseur:   Brand
Toebehoren
N° de catalogue 613-5222
Fournisseur:  Brand
Toebehoren
Toebehoren
Flexibele afgiftebuis met retourdoseerventiel, PTFE, spiraal, lengte ca. 800 mm, met veiligheidshandgreep, voor Dispensette® S/S Organic 25, 50 en100 ml
Prix
110,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Spécifications
  • Omschrijving:
    Flexibele afgiftebuis met retourdoseerventiel, PTFE, spiraal, lengte ca. 800 mm, met veiligheidshandgreep, voor Dispensette® S/S Organic 25, 50 en100 ml
  • Seq:
    22