Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Flexibele afgiftebuis met retourdoseerventiel, PTFE, spiraal, lengte ca. 800 mm, met veiligheidshandgreep, voor Dispensette® S/S Organic 2, 5 en10 ml
Catalog # 613-5221
Supplier:   Brand
Toebehoren
Catalog # 613-5221
Supplier:  Brand
Toebehoren
Toebehoren
Flexibele afgiftebuis met retourdoseerventiel, PTFE, spiraal, lengte ca. 800 mm, met veiligheidshandgreep, voor Dispensette® S/S Organic 2, 5 en10 ml
Price
103,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Spécifications
  • Omschrijving:
    Flexibele afgiftebuis met retourdoseerventiel, PTFE, spiraal, lengte ca. 800 mm, met veiligheidshandgreep, voor Dispensette® S/S Organic 2, 5 en10 ml
  • Seq:
    21
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.