Toebehoren
Discharge tube for Dispensette® S Trace Analysis, Tantalum valve spring, with recirculation valve, 105 mm length, 105 mm
Catalog # 613-5220
Supplier: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
Services: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
Spécifications
- Omschrijving:Discharge tube for Dispensette® S Trace Analysis, Tantalum valve spring, with recirculation valve, 105 mm length
- Lengte:105 mm
- Seq:20