Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 135 mm, voor Dispensette S Organic 25, 50 en 100 ml
Catalog # 613-5217
Supplier:   Brand
Toebehoren
Catalog # 613-5217
Supplier:  Brand
Toebehoren
Toebehoren
Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 135 mm, voor Dispensette S Organic 25, 50 en 100 ml
Price
86,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specifications
  • Omschrijving:
    Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 135 mm, voor Dispensette S Organic 25, 50 en 100 ml
  • Seq:
    17