Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 135 mm, voor Dispensette S 25, 50 en 100 ml
Catalog # 613-5215
Supplier:   Brand
Toebehoren
Catalog # 613-5215
Supplier:  Brand
Toebehoren
Toebehoren
Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 135 mm, voor Dispensette S 25, 50 en 100 ml
Price
80,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Spécifications
  • Omschrijving:
    Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 135 mm, voor Dispensette S 25, 50 en 100 ml
  • Seq:
    15