Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 105 mm, voor Dispensette S 5 en 10 ml
Catalogus # 613-5213
Leverancier:   Brand
Toebehoren
Catalogus # 613-5213
Leverancier:  Brand
Toebehoren
Toebehoren
Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 105 mm, voor Dispensette S 5 en 10 ml
Price
78,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diensten: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 105 mm, voor Dispensette S 5 en 10 ml
  • Seq:
    13