Toebehoren
Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 105 mm, voor Dispensette S 1, 2, 5 en 10 ml
613-5212
: Brand
: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
- Omschrijving:Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 105 mm, voor Dispensette S 1, 2, 5 en 10 ml
- Seq:12