Toebehoren
Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 135 mm, voor Dispensette S 25, 50 en 100 ml
Catalogus # 613-5203
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
Diensten: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
Specificaties
- Omschrijving:Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 135 mm, voor Dispensette S 25, 50 en 100 ml
- Seq:06