Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 135 mm, voor Dispensette S 25, 50 en 100 ml
Catalogus # 613-5202
Leverancier:   Brand
Toebehoren
Catalogus # 613-5202
Leverancier:  Brand
Toebehoren
Toebehoren
Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 135 mm, voor Dispensette S 25, 50 en 100 ml
Price
19,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 135 mm, voor Dispensette S 25, 50 en 100 ml
  • Seq:
    05