Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 105 mm, voor Dispensette S 1, 2, 5 en 10 ml
Catalog # 613-5200
Supplier:   Brand
Toebehoren
Catalog # 613-5200
Supplier:  Brand
Toebehoren
Toebehoren
Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 105 mm, voor Dispensette S 1, 2, 5 en 10 ml
Price
15,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Spécifications
  • Omschrijving:
    Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 105 mm, voor Dispensette S 1, 2, 5 en 10 ml
  • Seq:
    03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.