Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Telescopische aanzuigslang, FEP, geschikt voor verschillende fleshoogten, lengte 70-140 mm voor Dispensette® S/Dispensette® Organic 1, 2, 5 en 10 ml
N° de catalogue 613-5194
Fournisseur:   Brand
Toebehoren
N° de catalogue 613-5194
Fournisseur:  Brand
Toebehoren
Toebehoren
Telescopische aanzuigslang, FEP, geschikt voor verschillende fleshoogten, lengte 70-140 mm voor Dispensette® S/Dispensette® Organic 1, 2, 5 en 10 ml
Prix
13,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Spécifications
  • Omschrijving:
    Telescopische aanzuigslang, FEP, geschikt voor verschillende fleshoogten, lengte 70-140 mm voor Dispensette® S/Dispensette® Organic 1, 2, 5 en 10 ml
  • Seq:
    23