Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Rollerfles
VWR®, Rollerfles
Met afsluitdop, 1000 ml, 490 cm², 2/zak, 40/doos
N° de catalogue 734-2749
   Lage impact op de fabricage
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Rollerfles
N° de catalogue 734-2749
Fournisseur:  VWR Collection
   Lage impact op de fabricage
VWR®, Rollerfles
VWR®, Rollerfles
Met afsluitdop, 1000 ml, 490 cm², 2/zak, 40/doos
Prix
349,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 40 ST
Product Details & Documents
Rolflessen zijn optimale vaten voor grootschalige celgroei en vermenigvuldiging, die geschikt zijn voor zowel onderzoeks- als productietoepassingen, inclusief de groei van zoogdiercellen voor viruspropagatie en bioproductie.
  • Caps hebben grote Knurls voor eenvoudige grip
  • Twee verschillende dopstijlen kunnen worden gebruikt in zowel open als gesloten systemen
  • Elke fles is voorzien van zijde-gedrukte diploma
  • Niet pyrogeen
  • Temperatuurbereik: –20 tot +50 ° C
  • Elk geval heeft een gelabeld lotnummer
  • Geriliseerd door bestraling met elektronenstraal
Deze schepen passen bij de automatisering en passen bij alle gewone instrumentatie van de rolfles. Schepen zijn verkrijgbaar met een groot oppervlakte -oppervlak voor celgroei van 490, 850 en 1900 cm² voor adhesiekweek en 1 of 2 liter volume, voor suspensieculturen. De flessen worden oppervlak behandeld voor optimale celbevestiging. Flessen met een glad oppervlak zijn vrij van strepen, om het bruikbare groeigebied te maximaliseren; Degenen met geribbelde oppervlak bieden een groter oppervlak voor celgroei.
Certifications: ISO 9001, ISO 13485.
Attention: Opmerking: Flessen zijn niet autoclaveerbaar. *Het product (en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU -richtlijn 2019/904.
Spécifications
  • Cultuuroppervlakte:
    490 cm²
  • Verpakt:
    2/zak, 40/doos
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Omschrijving:
    Met afsluitdop
  • Seq:
    07
  • Cat. No.:
    734-2749
  • Milieu certificering:
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage