Ribbons for label printer BBP™11
Thermal transfer printer ribbon, 7953 series, width 65 mm, BBP™11, 70 m, zwart
Catalogus # BRDY804450
Leverancier: Brady
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Thermal transfer printer ribbon, 7953 series, width 65 mm
- Lengte:70 m
- Seq:07
- Voor:BBP™11
- Cat. No.:BRDY804450