Orders LinkContactUsLinkComponent
Ladles
Ladles
120 ml, 345 mm, 82 mm, Roestvrij staal 304
Catalogus # SAMPA324-120
Leverancier:   Sampling Systems
Ladles
Catalogus # SAMPA324-120
Leverancier:  Sampling Systems
Ladles
Ladles
120 ml, 345 mm, 82 mm, Roestvrij staal 304
Price
34,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These ladles made from hygienic stainless steel are ideal for sampling liquid products. The ladles have a crevice free construction so that they can be easily cleaned between batches.
  • Crevice free construction allows easy cleaning between batches
  • Satin finish
Specificaties
  • Ø:
    82 mm
  • Capaciteit:
    120 ml
  • Lengte:
    345 mm
  • Materiaal:
    Roestvrij staal 304
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.