Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Kwikdichloride in aqueous solution USP Test Solution (TS)

Kwikdichloride in aqueous solution USP Test Solution (TS)

Plastic bottle, 100 mL
Catalogus # 85352.180
Giftig
Corrosief
Gezondheid
Milieu
Leverancier:   VWR Chemicals
Kwikdichloride in aqueous solution USP Test Solution (TS)
Catalogus # 85352.180
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  7487-94-7
Kwikdichloride in aqueous solution USP Test Solution (TS)
Kwikdichloride in aqueous solution USP Test Solution (TS)

Plastic bottle, 100 mL

CAS-nummer:  7487-94-7
Price
68,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents

Ready to use test solution (TS).

  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Synoniemen:  Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
  • CAS-nummer:7487-94-7
  • Formule:HgCl₂
  • MDL-nummer:MFCD00011041
  • Molecular Weight:271.5 g/mol
  • Merck index:13,05901
  • Smelten Pt:273 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:0
  • UN:2922
  • ADR:8,III
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    100 mL

Specificaties

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.