VWR® Acetate Buffer USP Test Solution (TS)
Acetate buffer TS, Plastic bottle, 500 mL
Leverancier: VWR Chemicals
VWR® Acetate Buffer USP Test Solution (TS)
Catalogus # 85323.260
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Ready to use test solutions (TS).
- Produced according to Pharmacopoeia requirements
- Reduces time and expenses
- Independent, traceable and certified
- Conforms to USP 34
- Certificates of analysis and safety data sheets available
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerVWR Chemicals ACS Reag PH EUR Substances, Standards, Solutions and Reagents
Product documentatie
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:500 mL
- Omschrijving:Acetate buffer TS
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.