Write-on labels
Write-on labels, Vinyl, rood/wit, 38×16 mm, 350 labels/pack
Catalog # BRDY230520
Supplier: Brady
Jump to:
Product Details & Documents
These write-on labels provide easy identification for calibration, testing, and repair of tools and equipment.
- Labels are used to track calibration, inspection, or parts and/or equipement
Write-on areas allow date, inspector, or other information to be periodically added.
Specifications
- Kleur:rood/wit
- Omschrijving:Write-on labels
- Afmetingen:38×16 mm
- Materiaal:Vinyl
- Seq:10
- Verpakt:350 labels/pack
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.