Erlenmeyer Flasks with screw cap
3000 ml, GL 45
Catalogus # NEUB0748-10-3000
Leverancier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Erlenmeyer Flasks with screw cap
Catalogus # NEUB0748-10-3000
Leverancier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Ga naar:
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, clear.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Volume graduations and labelling area. Screw cap with PTFE coated seal.
Specificaties
- Schroefdraad:GL 45
- Capaciteit:3000 ml
- Seq:03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.