Squeegee mop and handles
Cleanroom handle, length 1,45 m
Catalogus # PPSA3590200
Leverancier: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Ga naar:
Product Details & Documents
Squeegee mops and handles for hygienically sensitive areas.
- Mop: PP (body), TPE (lip)
- Hygienic squeegee is suitable with cleanroom and telescopical handles
- Handles are anodised aluminum tubes
Specificaties
- Omschrijving:Cleanroom handle, length 1,45 m
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.