Orders LinkContactUsLinkComponent
Milk butyrometer
Butyrometer for milk, 0 - 12% : 0,1
  GERB3157-C-O
Milk butyrometer
  GERB3157-C-O
Milk butyrometer
Milk butyrometer
Butyrometer for milk, 0 - 12% : 0,1
28,00 €
1 * 1 ST
Borosilicate glass.
  • With or without stopper
Available with a declaration of conformity per batch and type (in German only).
  • Omschrijving:
    Butyrometer for milk, 0 - 12% : 0,1
  • Seq:
    13
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • 614-2028
    Stopper, rubber, conical, for all measuring method butyrometers
    1 * 100 ST - 48,20 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.