Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision butyrometer, without stopper
Precision butyrometer, without stopper
Butyrometer, precision, 0 - 4 % : 0,05, with conformity certificate
Catalogus # GERB3150-C
Leverancier:   GERBER FUNKE
Precision butyrometer, without stopper
Catalogus # GERB3150-C
Leverancier:  GERBER FUNKE
Precision butyrometer, without stopper
Butyrometer, precision, 0 - 4 % : 0,05, with conformity certificate
Price
28,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
For drinking vat milk, frosted rear scale wall, error tolerance 0,025%.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Butyrometer, precision, 0 - 4 % : 0,05, with conformity certificate
  • Seq:
    02
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Stopper, rubber, conical, for all measuring method butyrometers
    Stopper, rubber, conical, for all measuring method butyrometers
    614-2028
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST - 48,20 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.