Sondes
TC-dompelsonde met waterdichte aansluiting voor 108-2, −40…+125 °C, 170 mm
Catalogus # 620-2382
Leverancier: TESTO
Ga naar:
Product Details & Documents
: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Meetbereik:−40…+125 °C
- Omschrijving:TC-dompelsonde met waterdichte aansluiting voor 108-2
- Lengte:170 mm