Sondes
TC-dompelsonde met waterdichte aansluiting voor 108, −40…+125 °C, 170 mm
Catalog # 620-2381
Supplier: TESTO
Jump to:
Product Details & Documents
Services: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specifications
- Meetbereik:−40…+125 °C
- Omschrijving:TC-dompelsonde met waterdichte aansluiting voor 108
- Lengte:170 mm