FastPrep® Empty Tubes and Caps
Screw cap with O-ring, orange
Catalogus # ICNA115063002
Leverancier: MP Biomedicals
Ga naar:
Product Details & Documents
These natural, non-skirted empty Fasrprep® tubes made of PP are used in Fastprep system, to hold sample for homogenisation.
Specificaties
- Omschrijving:Screw cap with O-ring, orange
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.