Drum funnels
203 mm, PP, 22 mm
Catalogus # BURK9602-0200
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
Made of PP, translucent.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Quick and easy to clean
For filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
Documents
BURK9602-0250_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Trechter uitw. Ø:203 mm
- Materiaal:PP
- Seq:01
- Steel uitw. Ø:22 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.