Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity standards
Conductivity standards
Conductivity standard solution, 12,88 mS/cm, 250 mL
Catalogus # HACHLZW9720.99
Leverancier:   Hach
Conductivity standards
Catalogus # HACHLZW9720.99
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  
Conductivity standards
Conductivity standards
Conductivity standard solution, 12,88 mS/cm, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
25,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
The sodium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity meters and also used for accuracy checks.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    Conductivity standard solution
  • Geleidbaarheid:
    12,88 mS/cm
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.