Orders LinkContactUsLinkComponent
Roerspatel
Roerspatel
With mixing plate, 120 mm, 3 mm, transparant
Catalog # BOET09.251.0100
Supplier:   BOETTGER PAUL
Roerspatel
Catalog # BOET09.251.0100
Supplier:  BOETTGER PAUL
Roerspatel
Roerspatel
With mixing plate, 120 mm, 3 mm, transparant
Price
281,00 €
Log in for availability
1 * 6.000 ST
Product Details & Documents
PS, transparent. Stirring rod for a wide variety of laboratory applications.
  • With or without mixing plate at one end
Voor verschillende toepassingen zoals het roeren van monsters en oplossingen in reageerbuizen, het oplossen van tabletten, het bijvoegen  van kleine hoeveelheden in reageerbuizen zonder morsen, het vrijmaken van bloedklonters op de reageerbuiswand.
Specifications
  • Kleur:
    transparant
  • Omschrijving:
    With mixing plate
  • Lengte:
    120 mm
  • Seq:
    02
  • Breedte blad:
    3 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.