Orders LinkContactUsLinkComponent
Immunoassay Blocking Buffer
Immunoassay Blocking Buffer
Immunoassay blocking buffer, pre-coated, 50 ml
Catalogus # ABCAAB171534-50
Leverancier:   Abcam
Immunoassay Blocking Buffer
Catalogus # ABCAAB171534-50
Leverancier:  Abcam
CAS-nummer:  
Immunoassay Blocking Buffer
Immunoassay Blocking Buffer
Immunoassay blocking buffer, pre-coated, 50 ml
CAS-nummer:  
Price
82,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Immunoassay blocking buffer effectively preserves the conformation and activity of dried proteins in immunoassays.
Let op: RUO.
Specificaties
Specificaties
  • Omschrijving:
    Immunoassay blocking buffer, pre-coated
  • Volume:
    50 ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB171534-50
  • Opslagtemperatuur:
    Store at room temperature
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.