Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, Rectangular
antraciet, 15 L
Catalog # PPSA3550008
Buckets, Rectangular
Catalog # PPSA3550008
Buckets, Rectangular
Buckets, Rectangular
antraciet, 15 L
Price
68,41 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Standard bucket, rectangular, made of PP, with stainless steel handle, for Clino® system trolleys.
  • With scaling 5 to15 L
  • Coloured to facilitate use as part of a colour coded system
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Autoclavable (approximately 15 to 30 cycles)
Specifications
  • Capaciteit:
    15 L
  • Kleur:
    antraciet
  • Seq:
    01
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • PPSA2000155
    Cover for 15 l buckets, transparent
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 44,91 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.