Reageerbuizen
10 ml, 100 mm, 16 mm, PS, Cilindrisch
: KARTELL
Transparant PS of doorschijnend PP.
- PS: Good thermal and chemical resistance
- PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
- Robust, economical
Universele buizen voor een groot aantal toepassingen.
- Ø uitw.:16 mm
- Type:Cilindrisch
- Capaciteit:10 ml
- Lengte:100 mm
- Materiaal:PS
- Seq:09