Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Transmitted-light illuminator with 6 V, 30 W halogen bulb
  ZEIS4155101200001
 :   ZEISS
Toebehoren
  ZEIS4155101200001
 :  ZEISS
Toebehoren
Toebehoren
Transmitted-light illuminator with 6 V, 30 W halogen bulb
127,26 €
1 * 1 ST
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
  • Omschrijving:
    Transmitted-light illuminator with 6 V, 30 W halogen bulb
  • Seq:
    29