WHEATON® Diagnostic Vials
Tubular vials, 20,00 ml, 30×52 mm, Borosilicaatglas, amber, Neen, 20 - 400
Catalogus # WHEAW216377
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
These vials are manufactured from borosilicate glass that conforms to USP Type I requirements. The screw thread design eliminates the need for crimping tools.
- Alternative to serum bottles and vials
- Ideal for lyophilisation
- Fits with I-Loc™ closure or screw cap with thin flange stopper
- Heavy walled glass provides impact resistance
Specificaties
- Inclusief dop:Neen
- Sluiting diam:20 - 400
- Ø×h:30×52 mm
- Capaciteit:20,00 ml
- Kleur:amber
- Omschrijving:Tubular vials
- Materiaal:Borosilicaatglas
- Seq:06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.