Jars, with screw cap
250 ml, 65 mm, 83 mm
Catalogus # SPVAPIPXX0250
Leverancier: GRAVIS
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, white.
Specificaties
- Capaciteit:250 ml
- Hoogte:83 mm
- Seq:01
- Hals-Ø:65 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.