Pipettips, epT.I.P.S.® Motion
Standaard, 40 - 1000 µl, +, 10 rekken, 96 elk
Catalog # EPPE0030015.240
Supplier: EPPENDORF
Jump to:
Product Details & Documents
Deze pipettips zijn speciaal ontworpen voor gebruik op de epMotion 5070 & 5075 Liquid Handling Workstation. Ze zijn ontwikkeld in torsiebestendige, contaminatievrije rekken.
- De zeer nauwkeurige vervaardiging garandeert een perfecte pasvorm en uiterst nauwkeurige dosering
- De tips zijn geoptimaliseerd voor eenvoudige automatische ejectie in het opvangbakje van het Liquid Handling Workstation
- De tips kunnen ook als navulsysteem in het werkstation geïntegreerd worden
- Navultips worden geleverd in een gethermoformeerd PET-rek met gesloten deksel
- Door de wegwerpdoos te vervangen door een autoclaveerbare aluminium adapter kan het afval met 40 procent verminderen
De epT.I.P.S. Motion Rack bestaat uit twee componenten voor flexibiliteit in de geautomatiseerde epMotion Liquid Handling Workstation: een kleurgecodeerd rek met de epT.I.P.S. filtertips en een wegwerpdoos om het rek op te bergen.
Packaging: Verpakt in contaminatievrije rekken of in navulrekken.
Specifications
- Verpakt:10 rekken, 96 elk
- Steriel:+
- Volume:40 - 1000 µl
- Seq:100
- Tip stijl:Standaard