Bottles, square
100 ml, Bottles, square, RD 40, helder, 46×46×71 mm
Catalogus # RIXI9-2200-0100-40
Leverancier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Ga naar:
Product Details & Documents
Square bottles with clear-sighted thread.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Schroefdraad:RD 40
- Capaciteit:100 ml
- Kleur:helder
- Omschrijving:Bottles, square
- Seq:01
- b×d×h:46×46×71 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.