Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
2, 6,0 mm, 40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
Catalogus # HECH92159111490
Rubber Stoppers
Catalogus # HECH92159111490
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
2, 6,0 mm, 40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
Price
63,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
Specificaties
  • Ø onder:
    41,0 mm
  • Ø boven:
    49,0 mm
  • Boring Ø:
    6,0 mm
  • Aant. gaten:
    2
  • Hoogte:
    40,0 mm
  • Seq:
    19