Broad range hydrometers
1,000 − 1,500 °Bé, 0,005, 235 mm
Catalogus # ALLA3050FG100/20QP
Leverancier: Alla France
Ga naar:
Product Details & Documents
These broad range hydrometers are calibrated at 20 °C.
Mostly dedicated to applications with citric and tartaric acids.
Specificaties
- Lengte:235 mm
- Seq:004
- Indeling:0,005
- Meetbereik:1,000 − 1,500 °Bé
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.