Orders LinkContactUsLinkComponent
Silicone fluids
Silicone fluids
Heating fluid, +20...+200 °C, 50 mm²/s, helder, 10 kg
Catalogus # IKAA20003520
Leverancier:   IKA
Silicone fluids
Catalogus # IKAA20003520
Leverancier:  IKA
CAS-nummer:  
Silicone fluids
Heating fluid, +20...+200 °C, 50 mm²/s, helder, 10 kg
CAS-nummer:  
Price
681,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 kg
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    10 kg
  • Kleur:
    helder
  • Temperatuurbereik:
    +20...+200 °C
  • Type:
    Heating fluid
  • Viscositeit:
    50 mm²/s
Specificaties
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Laboratory reactor system LR-2.ST the High Performer
    Laboratory reactor system LR-2.ST the High Performer
    IKAA20013291
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 19 920,00 €