Erlenmeyer flask, PP, Corning®
500 ml, Aseptic transfer cap, 36”
Catalogus # CORN11425
Leverancier: Corning
Erlenmeyer flask, PP, Corning®
Catalogus # CORN11425
Leverancier: Corning
Ga naar:
Product Details & Documents
These closed system erlenmeyer flasks are ideal to reduce contamination risks and enhance the productivity of your shaker culture operations when adding or removing medium and cells.
- Chemically resistant, sterile
- Heat sealable flexible tubing
- Male luer lock disconnect
- Cap colour: Orange
Flask is made from optically clear polycarbonate and is preassembled with an aseptic transfer cap.
Certificeringen: Meets USP, Class VI requirements for plastic containers and closures.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Sluitingstype:Aseptic transfer cap
- Capaciteit:500 ml
- Seq:04
- Slanglengte:36”
- Cat. No.:CORN11425
- Milieu certificering:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.