Accessoires
UBS 2 ombouwkit voor beladingswagens en bovenkorven van de G 78 serie, zonder droogaansluiting, PG 85
Catalogus # MIEL10131100
Leverancier: MIELE
Ga naar:
Product Details & Documents
- For lower and upper baskets
- With 7 x 7 mm perforations
- Stainless steel
Specificaties
- Omschrijving:UBS 2 ombouwkit voor beladingswagens en bovenkorven van de G 78 serie, zonder droogaansluiting
- Seq:44
- Voor:PG 85