Accessoires
UBS 1 ombouwkit voor beladingswagens en bovenkorven van de G 78 serie, met droogaansluiting, PG 85
Catalogus # MIEL10131090
Leverancier: MIELE
Ga naar:
Product Details & Documents
- For lower and upper baskets
- With 7 x 7 mm perforations
- Stainless steel
Specificaties
- Omschrijving:UBS 1 ombouwkit voor beladingswagens en bovenkorven van de G 78 serie, met droogaansluiting
- Seq:43
- Voor:PG 85
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.