Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
7,00, 20 °C, 1 L
Catalogus # APPC272170.1211
Leverancier:   PanReac AppliChem
pH buffer solutions
Catalogus # APPC272170.1211
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
7,00, 20 °C, 1 L
CAS-nummer:  
Price
30,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1 L
  • Referentietemperatuur:
    20 °C
  • pH-waarde:
    7,00
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.