Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Bestelling invoeren
inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Belgium
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
Buffers
pH-buffers
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Print
pH buffer solutions
7,00, 20 °C, 250 mL
Catalogus # APPC272170.1209
Certificaten
Leverancier:
PanReac AppliChem
pH buffer solutions
Catalogus # APPC272170.1209
Leverancier:
PanReac AppliChem
CAS-nummer:
Certificaten
Afbeelding vergroten
Return to Top
pH buffer solutions
7,00, 20 °C, 250 mL
Specificaties
Toevoegen aan winkelwagen
Ga naar:
Specificaties
CAS-nummer:
Price
14,40 €
Log in
voor beschikbaarheid
Maateenheid
1 * 250 mL
-
+
Toevoegen aan winkelwagen
Productfamilie Opties Beschikbaar
Return Policy
Product Details & Documents
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Technische fiche
APPC272170.1209_TDS_EN
Specificaties
Specificaties
VPE:
250 mL
Referentietemperatuur:
20 °C
pH-waarde:
7,00
Specificaties
Test kits, photometric, AccuVac®
#: 705-0150
Leverancier: Hach
VWR®-schroefdoppen voor flessen, brede hals
#: 215-5647
Leverancier: VWR Collection