Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solution, 4,00, ±0,02, 20 °C, 1 L
Catalogus # APPC272168.1211
Leverancier:   PanReac AppliChem
Buffer solutions, pH 4,00
Catalogus # APPC272168.1211
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  
Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solution, 4,00, ±0,02, 20 °C, 1 L
CAS-nummer:  
Price
29,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Buffer solutions contain citric acid 1 H₂O (11,768 g); sodium hydroxide 50% (6 ml); hydrochlorid acid 35% (3,96 ml); preservative 1% (5 ml) and water (1 l).
  • pH (25 to 40 °C): 4,00 +0,01
  • pH (20 °C): 4,00 ±0,02
  • pH (15 °C): 4,00 +0,01
  • pH (10 °C): 4,00 +0,02
  • pH (5 °C): 4,00 +0,04
  • pH (0 °C): 4,00 +0,05
Certificeringen: NIIST traceable.
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1 L
  • Referentietemperatuur:
    20 °C
  • Omschrijving:
    Buffer solution
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0,02
  • pH-waarde:
    4,00
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.