VWR®, Celzeven
Celzeef, poriëngrootte 70 µm, wit kader
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Vervaardigd van sterk nylongaas met poriën op gelijke afstanden, zijn deze celzeven steriel, gebruiksvriendelijke instrumenten voor het snel isoleren van primaire cellen om consistent een uniforme enkelcelsuspensie van weefsels te verkrijgen. Ontworpen ter bescherming van waardevolle flowcytometrie- en celsorteringsinstrumenten door betrouwbaar klontjes en vuil te verwijderen uit celsuspensies en klinische monsters voor analyse.
- Verkrijgbaar in drie maaswijdten met verschillende kleuren voor gemakkelijke identificatie
- De verlengde lip op de zeef maakt aseptisch hanteren met een pincet mogelijk
- Klaar voor gebruik, gesteriliseerd door bestraling met elektronenstralen
- Per stuk verpakt
- Past in de meeste conische buizen van 50 ml
- Vrij van DNase en RNase, niet-pyrogeen
ISO 9001, ISO 13485
Certifications: ISO 9001, ISO 13485
Specifications
- Omschrijving:Celzeef, poriëngrootte 70 µm, wit kader
- Cat. No.:732-2758
- Milieu certificering:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage